Tlačiť
Acridine-[D₉] (98% D)
Dodávateľ: LGC Standards PROMOCHEM
CILDLM-849-0.1 CILDLM-849-0.5
PROOCILDLM-849-0.1EA 677.1 EUR
PROOCILDLM-849-0.1 PROOCILDLM-849-0.5
Acridine-[D₉] (98% D)
Acridine-[D₉]
Vzorec: C₁₃D₉N
Číslo CAS: 34749-75-2
OSN: 2713
ADR: 6.1,III