Tlačiť
Bis(2-ethylhexyl)phosphate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate, Di-(2-ethylhexyl)phosphoric acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
237825-100G 237825-25G 237825-500G
SIAL237825-100GEA 86.52 EUR
SIAL237825-100G SIAL237825-25G SIAL237825-500G
Bis(2-ethylhexyl)phosphate, Sigma-Aldrich®
Bis(2-ethylhexyl)phosphate
Vzorec: C₁₆H₃₅O₄P
Mw: 322.43
Číslo MDL: MFCD00009492
Číslo CAS: 298-07-7
EINECS: 206-056-4
OSN: 1902
ADR: 8 III