Tlačiť
Bis(2-ethylhexyl)phosphate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
402470010 402470050
ACRO402470010EA 323.31 EUR
ACRO402470010 ACRO402470050
Bis(2-ethylhexyl)phosphate 95%
Bis(2-ethylhexyl)phosphate
Vzorec: C₁₆H₃₅O₄P
Teplota varu: 48 °C (12 mmHg)
Teplota tavenia: –60 °C
Hustota: 0,97 g/cm³
Teplota vzplanutia: 137 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009492
Číslo CAS: 298-07-7
EINECS: 206-056-4
OSN: 1902
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥94 %