Tlačiť
Cyclopentyl methyl ether (CPME), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
675970-100ML 675970-1L 675970-2L
SIAL675970-100MLEA 86.24 EUR
SIAL675970-100ML SIAL675970-1L SIAL675970-2L
Cyclopentyl methyl ether (CPME), Sigma-Aldrich®
Cyclopentyl methyl ether (CPME)
Vzorec: C₆H₁₂O
Hustota: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –1 °C (ot. pohárek)
Číslo MDL: MFCD08276401
Číslo CAS: 5614-37-9
OSN: 3271
ADR: 3,II