Tlačiť
4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylmethane 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4,4'-Methylenebis(N,N-dimethylaniline), Bis[4-(dimethylamino)phenyl]methane
126740050 126741000 126745000
ACRO126740050EA 42.92 EUR
ACRO126740050 ACRO126741000 ACRO126745000
4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylmethane 98%
4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylmethane
Vzorec: C₁₇H₂₂N₂
Teplota tavenia: 86…90 °C
Teplota vzplanutia: 178 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008317
Číslo CAS: 101-61-1
EINECS: 202-959-2
OSN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige to grey to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 92 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %