Tlačiť
Benzyl carbazate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Hydrazine, N-CBZ protected, Benzyl hydrazinecarboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ100
499781-25G 499781-5G
SIAL499781-25GEA 173.69 EUR
SIAL499781-25G SIAL499781-5G
Benzyl carbazate, Sigma-Aldrich®
Benzyl carbazate
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
Číslo MDL: MFCD00041890
Číslo CAS: 5331-43-1
EINECS: 226-230-3