Benzyl carbazate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A13005.06
A13005.14
A13005.22
A13005.06EA
74.61
EUR
A13005.06
A13005.14
A13005.22
Benzyl carbazate ≥98%
Benzyl carbazate
Purity: 98+%
CAS No.: 5331-43-1
Molecular Formula: C8H10N2O2
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 66-70°
Beilstein Reference: 1952982
Vzorec:
C₈H₁₀N₂O₂ Teplota tavenia: 66…70 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00041890 Číslo CAS: 5331-43-1 EINECS: 226-230-3 |