2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
8.14996.0250
8.14996.1000
8.14996.0250EA
79.02
EUR
8.14996.0250
8.14996.1000
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Výsledky špecifikačného testu
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 188 - 191 °C |
Molar Mass | 134.13 g/mol |
Flash Point |
|
pH | 2.6 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point |