Tlačiť
Potassium thioacetate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
241776-100G 241776-25G
SIAL241776-100GEA 223.02 EUR
SIAL241776-100G SIAL241776-25G
Potassium thioacetate, Sigma-Aldrich®
Potassium thioacetate
Vzorec: C₂H₃KOS
Číslo MDL: MFCD00137704
Číslo CAS: 10387-40-3
EINECS: 233-848-7