Potassium thioacetate 98
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Potassium ethanethioate
L05405.14
L05405.22
L05405.14EA
79.71
EUR
L05405.14
L05405.22
Potassium thioacetate 98
Potassium thioacetate
Purity: 98%
CAS No.: 10387-40-3
Molecular Formula: C2H3KOS
Formula Weight: 114.21
Odour: Stench
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 3595448
UN No.: 3335
MDL No.: MFCD00083065
Vzorec:
C₂H₃KOS Mw: 114.21 Teplota tavenia: ∼ 240 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00137704 Číslo CAS: 10387-40-3 EINECS: 233-848-7 ADR: 9 III |