Tlačiť
Potassium thioacetate 98
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Potassium ethanethioate
L05405.14 L05405.22
L05405.14EA 79.71 EUR
L05405.14 L05405.22
Potassium thioacetate 98
Potassium thioacetate
Purity: 98% CAS No.: 10387-40-3 Molecular Formula: C2H3KOS Formula Weight: 114.21 Odour: Stench Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 3595448 UN No.: 3335 MDL No.: MFCD00083065
Vzorec: C₂H₃KOS
Mw: 114.21
Teplota tavenia: ∼ 240 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00137704
Číslo CAS: 10387-40-3
EINECS: 233-848-7
ADR: 9 III