Tlačiť
Potassium thioacetate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Potassium ethanethioate
221300250 221301000 221305000
ACRO221300250EA 120.97 EUR
ACRO221300250 ACRO221301000 ACRO221305000
Potassium thioacetate 98%
Potassium thioacetate
Vzorec: C₂H₃KOS
Mw: 114.21
Teplota tavenia: 173…176 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00137704
Číslo CAS: 10387-40-3
EINECS: 233-848-7
OSN: 3335
ADR: 9 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
Solubility (10 % in water) Clear
pH ≤11 (10 % in water)