Tlačiť
Formamidine acetate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
F15803-100G F15803-500G
SIALF15803-100GEA 84.24 EUR
SIALF15803-100G SIALF15803-500G
Formamidine acetate, Sigma-Aldrich®
Formamidine acetate
Vzorec: C₃H₈N₂O₂
Číslo MDL: MFCD00012866
Číslo CAS: 3473-63-0
EINECS: 222-442-5