Tlačiť
Formamidine acetate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11158.22 A11158.36
A11158.22EA 71 EUR
A11158.22 A11158.36
Formamidine acetate ≥99%
Formamidine acetate
Purity: 99% CAS No.: 3473-63-0 Molecular Formula: C3H8N2O2 Formula Weight: 104.11 pH: 8 Melting Point: ca 158° dec. Beilstein Reference: 3563488 MDL No.: MFCD00012866
Vzorec: C₃H₈N₂O₂
Teplota tavenia: ∼ 158 °C (rozkl.)
Hustota: 1,124
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012866
Číslo CAS: 3473-63-0
EINECS: 222-442-5