Tlačiť
Formamidine acetate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
119711000 119715000
ACRO119711000EA 73 EUR
ACRO119711000 ACRO119715000
Formamidine acetate 99%
Formamidine acetate
Vzorec: C₃H₈N₂O₂
Teplota tavenia: 157…161 °C
Hustota: 1,124 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012866
Číslo CAS: 3473-63-0
EINECS: 222-442-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure