Tlačiť
tert-Butyl carbazate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
B91005-100G B91005-25G B91005-500G B91005-5G
SIALB91005-100GEA 350.18 EUR
SIALB91005-100G SIALB91005-25G SIALB91005-500G SIALB91005-5G
tert-Butyl carbazate, Sigma-Aldrich®
tert-Butyl carbazate
Vzorec: C₅H₁₂N₂O₂
Číslo MDL: MFCD00007593
Číslo CAS: 870-46-2
EINECS: 212-795-3
OSN: 1325
ADR: 4.1,III