Tlačiť
tert-Butyl carbazate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
107880250 107881000 107885000
ACRO107880250EA 128.36 EUR
ACRO107880250 ACRO107881000 ACRO107885000
tert-Butyl carbazate 99%
tert-Butyl carbazate
Vzorec: C₅H₁₂N₂O₂
Teplota varu: 63…65 °C (,1 mmHg)
Teplota tavenia: 37…41 °C
Hustota: 1,02 g/cm³
Teplota vzplanutia: 91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007593
Číslo CAS: 870-46-2
EINECS: 212-795-3
OSN: 2926
ADR: 4.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %