Tlačiť
Hydrid hlinito-lithný 2.4 mol/l in THF, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Aluminium lithium hydride, Lithium tetrahydridoaluminate
377321000 377328000
377321000.EA 72.5 EUR
377321000. 377328000.
Hydrid hlinito-lithný 2.4 mol/l in THF, AcroSeal®
Hydrid hlinito-lithný
Vzorec: H₄AlLi
Mw: 37.95
Teplota tavenia: 125
Teplota vzplanutia: –17 °C
Číslo MDL: MFCD00011075
Číslo CAS: 16853-85-3
EINECS: 240-877-9
OSN: 1411
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,00348
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to grey Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Strength 9.5 to 10.5 % (as LiAlH4)