Tlačiť
Hydrid hlinito-lithný 1 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
212776-100ML 212776-800ML 212776-4X25ML
SIAL212776-100MLEA 59.37 EUR
SIAL212776-100ML SIAL212776-800ML SIAL212776-4X25ML
Hydrid hlinito-lithný 1 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Hydrid hlinito-lithný
Vzorec: H₄AlLi
Číslo MDL: MFCD00011075
Číslo CAS: 16853-85-3
EINECS: 240-877-9
OSN: 1411
ADR: 4.3,I