Tlačiť
Hydrid hlinito-lithný 1 M in THF, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
199491000 199498000
199491000.EA 69.8 EUR
199491000. 199498000.
Hydrid hlinito-lithný 1 M in THF, AcroSeal®
Hydrid hlinito-lithný
Vzorec: H₄AlLi
Teplota vzplanutia: –17 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011075
Číslo CAS: 16853-85-3
EINECS: 240-877-9
OSN: 1411
ADR: 4.3,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Turbid grey Solution
Titration Iodometric 3.9 to 4.5 % (as LiAlH4)