Tlačiť
Trifluoromethanesulphonic anhydride 1 mol/l in dichloromethane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Triflic anhydride
M-Clarity™ quality level = MQ100
704083-100ML 704083-25ML
SIAL704083-100MLEA 238.33 EUR
SIAL704083-100ML SIAL704083-25ML
Trifluoromethanesulphonic anhydride 1 mol/l in dichloromethane, Sigma-Aldrich®
Trifluoromethanesulphonic anhydride
Vzorec: C₂F₆O₅S₂
Mw: 282.14
Teplota varu: 83
Číslo MDL: MFCD00000408
Číslo CAS: 358-23-6
EINECS: 206-616-8