Tlačiť
Oxalyldichlorid 2.0 M in dichloromethane, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
369181000 369188000
369181000.EA 75.01 EUR
369181000. 369188000.
Oxalyldichlorid 2.0 M in dichloromethane, AcroSeal®
Oxalyldichlorid
Vzorec: C₂Cl₂O₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000704
Číslo CAS: 79-37-8
EINECS: 201-200-2
OSN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration Argentometric 1.9 to 2.1 M