Tlačiť
(±)-2-Bromopropionyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B23662.09 B23662.18
B23662.09EA 89.85 EUR
B23662.09 B23662.18
(±)-2-Bromopropionyl chloride ≥98%
(±)-2-Bromopropionyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 7148-74-5 Molecular Formula: CH3CHBrCOCl Formula Weight: 171.43 Flash Point: 51°(125°F) Refractive Index: 1.4780 Boiling Point: 131-133° Beilstein Reference: 773800 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00000711
Vzorec: C₃H₄BrClO
Teplota varu: 131…133 °C
Hustota: 1,700
Teplota vzplanutia: 51 °C (125 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000711
Číslo CAS: 7148-74-5
EINECS: 230-466-2
OSN: 2920
ADR: 8,II