Tlačiť
6-Methoxy-2-methylbenzothiazole ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-Methoxy-2-methylbenzo[d]thiazole
H32425.03 H32425.06
H32425.03EA 81.83 EUR
H32425.03 H32425.06
6-Methoxy-2-methylbenzothiazole ≥97%
6-Methoxy-2-methylbenzothiazole
Purity: 97% CAS No.: 2941-72-2 Molecular Formula: C9H9NOS Formula Weight: 179.24 Flash Point: 109°(228°F)
Vzorec: C₉H₉NOS
Hustota: 1,204
Teplota vzplanutia: 109 °C (228 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005795
Číslo CAS: 2941-72-2
EINECS: 220-931-8