6-Methoxy-2-methylbenzothiazole ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
6-Methoxy-2-methylbenzo[d]thiazole
H32425.03
H32425.06
H32425.03EA
81.83
EUR
H32425.03
H32425.06
6-Methoxy-2-methylbenzothiazole ≥97%
6-Methoxy-2-methylbenzothiazole
Purity: 97%
CAS No.: 2941-72-2
Molecular Formula: C9H9NOS
Formula Weight: 179.24
Flash Point: 109°(228°F)
Vzorec:
C₉H₉NOS Hustota: 1,204 Teplota vzplanutia: 109 °C (228 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005795 Číslo CAS: 2941-72-2 EINECS: 220-931-8 |