Tlačiť
Diisoamyl ether (mixture of isomers), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
260649-100ML 260649-500ML
SIAL260649-100MLEA 58.16 EUR
SIAL260649-100ML SIAL260649-500ML
Diisoamyl ether (mixture of isomers), Sigma-Aldrich®
Diisoamyl ether (mixture of isomers)
Vzorec: C₁₀H₂₂O
Číslo MDL: MFCD00008947
Číslo CAS: 544-01-4
EINECS: 208-857-4
OSN: 3271
ADR: 3,III