Diisoamyl ether (mixture of isomers) 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11231.AC
A11231.AE
A11231.AP
A11231.ACEA
36.22
EUR
A11231.AC
A11231.AE
A11231.AP
Diisoamyl ether (mixture of isomers) 96%
Diisoamyl ether (mixture of isomers)
Purity: 96%
CAS No.: 544-01-4
Molecular Formula: [(CH3)2CHCH2CH2]2O
Formula Weight: 158.29
Flash Point: 46°(115°F)
Refractive Index: 1.407
Boiling Point: 172-174°
Beilstein Reference: 1698014
Merck Reference: 14,5118
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00008947
Vzorec:
C₁₀H₂₂O Teplota varu: 172…174 °C Hustota: 0,78 Teplota vzplanutia: 46 °C (115 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008947 Číslo CAS: 544-01-4 EINECS: 208-857-4 OSN: 3271 ADR: 3,III Merck Index: 14,5118 |