Tlačiť
3-Cyclopentylpropionyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A17715.14 A17715.22
A17715.14EA 87.85 EUR
A17715.14 A17715.22
3-Cyclopentylpropionyl chloride ≥98%
3-Cyclopentylpropionyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 104-97-2 Molecular Formula: C8H13ClO Formula Weight: 160.64 Flash Point: 84°(184°F) Refractive Index: 1.4645 Odour: Acrid Boiling Point: 199-200° Beilstein Reference: 1856952 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00001391
Vzorec: C₈H₁₃ClO
Teplota varu: 199…200 °C
Hustota: 1,049
Teplota vzplanutia: 84 °C (184 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001391
Číslo CAS: 104-97-2
EINECS: 203-257-9
OSN: 3265
ADR: 8,II