Tlačiť
2-Imidazolidinethione, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Mercaptoimidazoline, Ethlenethiourea, Ethylenethiourea, 2-Imidazolidinethione
M-Clarity™ quality level = MQ100
I504-100G I504-1KG
SIALI504-100GEA 49.34 EUR
SIALI504-100G SIALI504-1KG
2-Imidazolidinethione, Sigma-Aldrich®
2-Imidazolidinethione
Vzorec: C₃H₆N₂S
Číslo MDL: MFCD00005276
Číslo CAS: 96-45-7
EINECS: 202-506-9