Tlačiť
2-Imidazolidinethione 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Mercaptoimidazoline, Ethlenethiourea, Ethylenethiourea, 2-Imidazolidinethione
122030010 122032500
ACRO122030010EA 182.91 EUR
ACRO122030010 ACRO122032500
2-Imidazolidinethione 98%
2-Imidazolidinethione
Vzorec: C₃H₆N₂S
Teplota tavenia: 197…201 °C
Teplota vzplanutia: 252 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005276
Číslo CAS: 96-45-7
EINECS: 202-506-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196 to 200 °C
HPLC ≥97.5 %
Stabilizer Approx 500 ppm hydroquinone