Tlačiť
(±)-Methyl-2-bromopropionate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methyl 2-bromopropanoate
173391000 173395000
ACRO173391000EA 68.59 EUR
ACRO173391000 ACRO173395000
(±)-Methyl-2-bromopropionate 99%
(±)-Methyl-2-bromopropionate
Vzorec: C₄H₇BrO₂
Teplota varu: 143…145 °C (19 mmHg)
Hustota: 1,497 g/cm³
Teplota vzplanutia: 51 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000143
Číslo CAS: 5445-17-0
EINECS: 226-642-3
OSN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %