Tlačiť
(±)-Ethyl-2-bromopropionate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: DL-Ethyl 2-bromopropionate, Ethyl 2-bromopropionate
M-Clarity™ quality level = MQ200
E14551-100G E14551-250G E14551-25G
SIALE14551-100GEA 117.13 EUR
SIALE14551-100G SIALE14551-250G SIALE14551-25G
(±)-Ethyl-2-bromopropionate, Sigma-Aldrich®
(±)-Ethyl-2-bromopropionate
Vzorec: C₅H₉BrO₂
Číslo MDL: MFCD00000144
Číslo CAS: 535-11-5
EINECS: 208-609-5
OSN: 1992
ADR: 3,III