Tlačiť
(±)-Ethyl-2-bromopropionate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: DL-Ethyl 2-bromopropionate, Ethyl 2-bromopropionate
A10820.18 A10820.30 A10820.36
A10820.18EA 35.82 EUR
A10820.18 A10820.30 A10820.36
(±)-Ethyl-2-bromopropionate ≥98%
(±)-Ethyl-2-bromopropionate
Purity: 98+% CAS No.: 535-11-5 Molecular Formula: C5H9BrO2 Formula Weight: 181.03 Flash Point: 51°(123°F) Refractive Index: 1.4460 Boiling Point: 158-160° Beilstein Reference: 773920 Merck Reference: 14,3772 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00000144
Vzorec: C₅H₉BrO₂
Teplota varu: 158…160 °C
Hustota: 1,391
Teplota vzplanutia: 51 °C (123 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000144
Číslo CAS: 535-11-5
EINECS: 208-609-5
OSN: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 14,3772