Cyclohexyl ethyl ketone ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B20409.06
B20409.14
B20409.06EA
264.34
EUR
B20409.06
B20409.14
Cyclohexyl ethyl ketone ≥99%
Cyclohexyl ethyl ketone
Purity: 99%
CAS No.: 1123-86-0
Molecular Formula: C9H16O
Formula Weight: 140.23
MDL No.: MFCD00060814
Vzorec:
C₉H₁₆O Hustota: 0,91 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00060814 Číslo CAS: 1123-86-0 EINECS: 214-380-2 |