Tlačiť
Triphenylphosphonium bromide 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Triphenylphosphine hydrobromide
269090250 269091000 269090050
ACRO269090250EA 108.15 EUR
ACRO269090250 ACRO269091000 ACRO269090050
Triphenylphosphonium bromide 99%
Triphenylphosphonium bromide
Vzorec: C₁₈H₁₆BrP
Mw: 343.2
Teplota tavenia: 196…199 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00035107
Číslo CAS: 6399-81-1
EINECS: 229-012-6
OSN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %