Tlačiť
1-Amino-4-methylpiperazine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Methylpiperazin-1-amine
251390250 251391000
ACRO251390250EA 66.59 EUR
ACRO251390250 ACRO251391000
1-Amino-4-methylpiperazine 99%
1-Amino-4-methylpiperazine
Vzorec: C₅H₁₃N₃
Mw: 115.18
Teplota vzplanutia: 62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006154
Číslo CAS: 6928-85-4
EINECS: 230-053-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4860 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %