1-Bromo-4-phenylbutane ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B25237.03
B25237.06
B25237.03EA
37.3
EUR
B25237.03
B25237.06
1-Bromo-4-phenylbutane ≥98%
1-Bromo-4-phenylbutane
Purity: 98%
CAS No.: 13633-25-5
Molecular Formula: C10H13Br
Formula Weight: 213.12
Boiling Point: 131-133°/12mm
MDL No.: MFCD00154988
Vzorec:
C₁₀H₁₃Br Teplota varu: 131…133 °C (12 mmHg) Hustota: 1,214 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00154988 Číslo CAS: 13633-25-5 |