Tlačiť
1-Benzyl-2-pyrrolidinone 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 1-Benzylpyrrolidin-2-one
154120250 154121000
ACRO154120250EA 36.9 EUR
ACRO154120250 ACRO154121000
1-Benzyl-2-pyrrolidinone 97%
1-Benzyl-2-pyrrolidinone
Vzorec: C₁₁H₁₃NO
Hustota: 1,09 g/cm³
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003195
Číslo CAS: 5291-77-0
EINECS: 226-131-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure