Tlačiť
Isopentyl propionate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
W208213-1KG-K W208213-4KG-K
SIALW208213-1KG-KEA 469.72 EUR
SIALW208213-1KG-K SIALW208213-4KG-K
Isopentyl propionate, Sigma-Aldrich®
Isopentyl propionate
Vzorec: C₈H₁₆O₂
Číslo MDL: MFCD00048611
Číslo CAS: 105-68-0
EINECS: 203-322-1
OSN: 3272
ADR: 3,II