Tlačiť
Isopentyl propionate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14845.0025 8.14845.0100
8.14845.0025EA 36.86 EUR
8.14845.0025 8.14845.0100
Isopentyl propionate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Isopentyl propionate
Vzorec: C₈H₁₆O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00048611
Číslo CAS: 105-68-0
EINECS: 203-322-1
OSN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Melting Point -73 °C
Molar Mass 144.21 g/mol
Boiling Point 160 °C
Flash Point 46 °C
Explosion Limit 1 %(V)
Density 0.869 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 370 °C