Tlačiť
4-Nitrophenyl palmitate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
N2752-1G N2752-5G
SIALN2752-1GEA 115.12 EUR
SIALN2752-1G SIALN2752-5G
4-Nitrophenyl palmitate, Sigma-Aldrich®
4-Nitrophenyl palmitate
Vzorec: C₂₂H₃₅NO₄
Číslo MDL: MFCD00047732
Číslo CAS: 1492-30-4
EINECS: 216-084-9