Tlačiť
Lithium azide 20% in water, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
335360250 335361000
ACRO335360250EA 196.15 EUR
ACRO335360250 ACRO335361000
Lithium azide 20% in water, pure
Lithium azide
Vzorec: LiN₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041956
Číslo CAS: 19597-69-4
EINECS: 243-177-1
OSN: 3287
ADR: 6.1,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Solution
Titration Argentometric 17 to 23 %