Tlačiť
1,4-Diethylpiperazine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B24743.09 B24743.18 B24743.30
B24743.09EA 65.78 EUR
B24743.09 B24743.18 B24743.30
1,4-Diethylpiperazine ≥98%
1,4-Diethylpiperazine
Purity: 98% CAS No.: 6483-50-7 Molecular Formula: C8H18N2 Formula Weight: 142.24 MDL No.: MFCD00126900
Vzorec: C₈H₁₈N₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00126900
Číslo CAS: 6483-50-7
EINECS: 229-341-5