5-Amino-2-methylbenzothiazole 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-Methylbenzo[d]thiazol-5-amine, 2-Methyl-1,3-benzothiazol-5-amine
B23631.04
B23631.09
B23631.04EA
77.42
EUR
B23631.04
B23631.09
5-Amino-2-methylbenzothiazole 99%
5-Amino-2-methylbenzothiazole
Purity: 99%
CAS No.: 13382-43-9
Molecular Formula: C8H8N2S
Formula Weight: 164.22
MDL No.: MFCD00226291
Vzorec:
C₈H₈N₂S Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00226291 Číslo CAS: 13382-43-9 |