Tlačiť
Ammonium nickel(II) sulphate hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
A1827-100G A1827-500G
SIALA1827-100GEA 78.62 EUR
SIALA1827-100G SIALA1827-500G
Ammonium nickel(II) sulphate hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Ammonium nickel(II) sulphate hexahydrate
Vzorec: H₈N₂NiO₈S₂·6H₂O
Číslo MDL: MFCD00150260
Číslo CAS: 7785-20-8
EINECS: 239-793-5