Tlačiť
2-Ethylhexyl phosphate (mono and di ester mixture) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Phosphoric Acid Octyl Ester, Octyl Phosphate, Phosphoric Acid 2-Ethylhexyl Ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21943.0100 8.21943.1000
8.21943.0100EA 44.46 EUR
8.21943.0100 8.21943.1000
2-Ethylhexyl phosphate (mono and di ester mixture) for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Ethylhexyl phosphate (mono and di ester mixture)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00135884
Číslo CAS: 12645-31-7
EINECS: 235-741-0
OSN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) insoluble
Boiling Point 180 °C (1013 hPa) decomposes
Flash Point 100 °C
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 2.3 (10 g/l, H2O, 20 °C) (as an emulsion)