Aluminium tributanolate ≥90%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Aluminium n-butoxide
87754.09
87754.18
87754.09EA
172.08
EUR
87754.09
87754.18
Aluminium tributanolate ≥90%
Aluminium tributanolate
Purity: 90+%
CAS No.: 3085-30-1
Molecular Formula: C12H27AlO3
Formula Weight: 246.32
Physical Form: Lump
Sensitivity: Moisture Sensitive
UN No.: 3181
MDL No.: MFCD00015237
Vzorec:
C₁₂H₂₇AlO₃ Teplota tavenia: 102 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00015237 Číslo CAS: 3085-30-1 EINECS: 221-394-2 OSN: 3181 ADR: 4.1,III |