Tlačiť
Tris(2-ethylhexyl)phosphate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Trioctyl phosphate, Phosphoric acid tris(2-ethylhexyl ester), Tris(2-ethylhexyl) phosphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
289922-25ML 289922-500ML
SIAL289922-25MLEA 52.87 EUR
SIAL289922-25ML SIAL289922-500ML
Tris(2-ethylhexyl)phosphate, Sigma-Aldrich®
Tris(2-ethylhexyl)phosphate
Vzorec: C₂₄H₅₁O₄P
Mw: 434.64
Číslo MDL: MFCD00009491
Číslo CAS: 78-42-2
EINECS: 201-116-6