Tris(2-ethylhexyl)phosphate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Varování
|
Synonymá:
Trioctyl phosphate, Phosphoric acid tris(2-ethylhexyl ester), Tris(2-ethylhexyl) phosphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21202.0100
8.21202.1000
8.21202.0100EA
44.06
EUR
8.21202.0100
8.21202.1000
Tris(2-ethylhexyl)phosphate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tris(2-ethylhexyl)phosphate
Vzorec:
C₂₄H₅₁O₄P Mw: 434.64 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009491 Číslo CAS: 78-42-2 EINECS: 201-116-6 |
Výsledky špecifikačného testu
Hill Formula | C₂₄H₅₁O₄P |
Chemical formula | [CH₃(CH₂)₃CH(C₂H₅)CH₂O]₃PO |
Molar Mass | 434.63 g/mol |
Boiling point | 210 °C (5 hPa) decomposes |
Density | 0.92 g/cm³ (20 °C) |
Flash point | 170 °C |
Ignition temperature | 370 °C |
pH value | 7 (H₂O, 20 °C) |
Vapor pressure |
|
Solubility |
|
LD 50 oral | LD50 Rat 37000 mg/kg |
LD 50 dermal | LD50 Rabbit 20000 mg/kg |
Storage class | 10 - 13 Other liquids and solids |
WGK | WGK 2 water endangering |
R Phrase | R 38 |