Tlačiť
Palmitoleic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (Z)-Hexadec-9-enoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
P9417-1G P9417-100MG P9417-5G
SIALP9417-1GEA 445.42 EUR
SIALP9417-1G SIALP9417-100MG SIALP9417-5G
Palmitoleic acid, Sigma-Aldrich®
Palmitoleic acid
Vzorec: C₁₆H₃₀O₂
Mw: 254.41
Číslo MDL: MFCD00004437
Číslo CAS: 373-49-9
EINECS: 206-765-9