Tlačiť
Palmitoleic acid
Dodávateľ: Cayman Chemical
10009871-1 10009871-5 10009871-100 10009871-500
CAYM10009871-1EA 303.65 EUR
CAYM10009871-1 CAYM10009871-5 CAYM10009871-100 CAYM10009871-500
Palmitoleic acid
Palmitoleic acid
Vzorec: C₁₆H₃₀O₂
Číslo MDL: MFCD00004437
Číslo CAS: 373-49-9
EINECS: 206-765-9