Tlačiť
Palmitoleic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (Z)-Hexadec-9-enoic acid
376910010 376910050 376912500
ACRO376910010EA 308.03 EUR
ACRO376910010 ACRO376910050 ACRO376912500
Palmitoleic acid 99%
Palmitoleic acid
Vzorec: C₁₆H₃₀O₂
Mw: 254.41
Teplota varu: 162 °C (.6 mmHg)
Teplota tavenia: .5 °C
Hustota: 0.894 g/cm³
Teplota vzplanutia: 62 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004437
Číslo CAS: 373-49-9
EINECS: 206-765-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %